Learn More
Lámina de hierro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388468 25 x 25 mm 25 mm
11430281 50 x 50 mm cada uno
11398468 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040495.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 2,5 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray foil
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 x 25 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor