Learn More
Lámina de hierro, 0,1 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Iron |
| Aspecto | Gray foil |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 0,1 mm de grosor |