Learn More
Lámina de hierro, 0,127 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374667 25 x 25 mm 25 mm
11364667 25 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039707.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron foil
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈0.62g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%