Learn More
Lámina de hierro, 0,025 mm de grosor, dura, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486605 150 x 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15486605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044687.GT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard
CAS 7439-89-6
Cantidad 150 x 150 mm
Peso ≈4.4g/150x150mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC iron
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Porcentaje de pureza 99.5%