Learn More
Hierro, reactivo ACS, bajo en compuestos de Mg y Mn, Thermo Scientific™
Código de producto. 15244248 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15244248 100 g 100 g
15234248 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244248 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449071000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Spezifikation
Punto de ebullición 3000.0°C
Nombre del producto químico o material Iron
Punto de fusión 1535.0°C
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,5137
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84
Grado Reactivo ACS
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.