Learn More
Hierro(0) pentacarbonilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695491 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10278333 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10175323 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-40-6
Fórmula molecular C5FeO5
Peso molecular (g/mol) 195.90
Número MDL MFCD00011001
Clave InChI FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Pentacarbonyl iron
Nombre IUPAC pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Especificaciones
Punto de ebullición 103.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(0) pentacarbonyl
Punto de fusión -20.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Marrón a naranja amarillento
Forma física Líquido que puede contener partículas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Temperatura de inflamación −15°C
Índice Merck 15, 5143
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.49
Densidad 1.4900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron pentacarbonyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.