Learn More
Pentacarbonilo de hierro(0), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml; frasco de vidrio AcroSeal envasado en una lata
Código de producto.
11395942 100 ml; frasco de vidrio AcroSeal envasado en una lata
1 options
Código de producto. 11395942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187621000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 103.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(0) pentacarbonyl
Punto de fusión -20.0°C
CAS 13463-40-6
Color Marrón a naranja amarillento
Forma física Líquido que puede contener partículas de materia
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C5FeO5
Fórmula lineal Fe(CO)5
Número MDL MFCD00011001
Número UN 1994
Temperatura de inflamación −15°C
Índice Merck 15,5143
Sinónimo Pentacarbonyl iron
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nombre IUPAC pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
Peso molecular (g/mol) 195.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.49
Densidad 1.4900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron pentacarbonyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.