Learn More
Irisolidone, TRC
Código de producto. 30408160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408160 1 mg -
30390126 2.5 mg 2.50 miligramo
30388947 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2484751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2345-17-7
Fórmula molecular C17H14O6
Peso molecular (g/mol) 314.29
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)cromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)c(OC)c(O)c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irisolidone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)11-8-23-13-7-12(18)17(22-2)16(20)14(13)15(11)19/h3-8,18,20H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.079