Learn More
Carragenina de musgo irlandés, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401762 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11401762 100 g
11411762 500 g
11421762 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401762 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210488680
La solución de carragenina de musgo irlandés se utiliza para suprimir la respuesta inmune in vivo e in vitro a través de mecanismos.
  • Las carrageninas se utilizan para suprimir la respuesta inmune in vivo e in vitro a través de mecanismos que se cree que implican un efecto citopático selectivo sobre los macrófagos.
  • Comoι -,κ -, yλ -Los carragenanos tienen distintos grados de sulfatación y pueden estudiarse comparativamente para determinar las diferencias en sus actividades protectoras, antivirales e inmunosupresoras.
  • La carragenina se puede utilizar en el desarrollo de biomateriales como sustitutos de injertos óseos, para atrapar vasos como bioperlas y como vehículos de encapsulación para la administración de fármacos.
  • La carragenina se puede utilizar para desarrollar hidrogeles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-07-1
Número MDL MFCD00081480
Sinónimo Carrageenan, Gelatin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irish Moss (Carrageenan)
Nombre de nota Predominantly Kappa-Carrageenan with lesser amount Lambda-Carrageenan.
Color Canela
Cantidad 100 g
Forma física Powder
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.