Learn More
Irinotecan, MedChemExpress
Código de producto. 16491806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491806 500 mg 500 miligramos
16477116 100 mg 100 miligramos
16473117 50 mg 50 miligramos
16421226 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16562
MedChemExpress Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan
CAS 97682-44-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H38N4O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo (+)-Irinotecan CPT-11
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (42.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3
Peso molecular (g/mol) 586.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.68
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death