Learn More
Impureza de lactona irinotecano, TRC
Código de producto. 30406836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406836 50 mg
30405772 2.5 mg
30394046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI76752050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143490-53-3
Fórmula molecular C32 H36 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 556.65
Sinónimo [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 3,10-diethyl-11,13-dihydro-1,13-dioxo-1H,3H-furo[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-8-yl ester, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 3,10-Diethyl-11,13-dihydro-1,13-dioxo-1H,3H- furo[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-8-yl Ester
SMILES CCC1OC(=O)C2=C1C=C3N(Cc4c(CC)c5cc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)ccc5nc34)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan Lactone Impurity
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H36N4O5/c1-3-21-22-16-20(40-32(39)35-14-10-19(11-15-35)34-12-6-5-7-13-34)8-9-25(22)33-29-24(21)18-36-26(29)17-23-27(4-2)41-31(38)28(23)30(36)37/h8-9,16-17,19,27H,3-7,10-15,18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.2686