Learn More
Trihidrato de clorhidrato de irinotecán, TRC
Código de producto. 30392173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392173 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30392173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI76750025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan Hydrochloride Trihydrate
CAS 136572-09-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C33 H38 N4 O6 . Cl H . 3 H2 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate, Irinotecan hydrochloride hydrate, Irinotecan hydrochloride trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
SMILES O.O.O.Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Nombre IUPAC Clorhidrato de éster (4S)-4,11-dietil-3,4,12,14-tetrahidro-4-hidroxi-3,14-dioxo-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-ílico del ácido [1,4'-bipiperidina]-1'-carboxílico trihidrato
Peso molecular (g/mol) 677.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.2875
Porcentaje de pureza >95