Learn More
Clorhidrato de irinotecán trihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15597729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597729 1 g 1 g
15507739 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597729 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136572-09-3 | HCl·3H2O | 677.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136572-09-3
Fórmula molecular HCl·3H2O
Peso molecular (g/mol) 677.18
Clave InChI KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Sinónimo irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
PubChem CID 60837
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan hydrochloride trihydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.18
Porcentaje de pureza ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.