Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16451226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451226 200 mg 200 miligramos
16427126 100 mg 100 miligramos
16421816 500 mg 500 miligramos
16413127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16568
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan hydrochloride trihydrate
CAS 136572-09-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H45ClN4O9
Cantidad 200 mg
Sinónimo (+)-Irinotecan hydrochloride trihydrateCPT-11 hydrochloride trihydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.52 mg/mL (2.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H]Cl.O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 677.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.18
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death