Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Topoisomerase I inhibitor
174.00€ - 342.00€
| CAS | 136572-09-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C33H39ClN4O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 623.15 |
| Número MDL | MFCD01862255 |
| Clave InChI | GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N |
| Sinónimo | irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe |
| PubChem CID | 74990 |
| ChEBI | CHEBI:5971 |
| Nombre IUPAC | hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15424769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62370.MC |
100mg |
174.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15434769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62370.MD |
250mg |
342.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 136572-09-3 | |
| 623.15 | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| 74990 | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| C33H39ClN4O6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| CHEBI:5971 | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
Tekniske data
| Irinotecan hydrochloride trihydrate | |
| C33H39ClN4O6 | |
| 14,5091 | |
| Soluble in DMSO at 100mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O | |
| 623.15 | |
| CHEBI:5971 | |
| 99% |
| 136572-09-3 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride | |
| 74990 | |
| 677.19 (623.15 Anhydrous) |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : DW1060750
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalord
- Peligro
Farekategori
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Faresætning
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Sikkerhedssætning
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride trihydrate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.