Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, 99%
Código de producto. 15434769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434769 250 mg 250 miligramos
15424769 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62370.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Topoisomerase I inhibitor | CAS: 136572-09-3 | C33H39ClN4O6 | 623.15 g/mol
Topoisomerase I inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136572-09-3
Fórmula molecular C33H39ClN4O6
Peso molecular (g/mol) 623.15
Número MDL MFCD01862255
Clave InChI GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Sinónimo irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
Nombre IUPAC hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan hydrochloride trihydrate
Punto de fusión 256°C
Color Yellow
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,5091
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 100mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.19 (623.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder