Learn More
Irinotecan hydrochloride
Código de producto. 15473449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473449 50 mg 50 miligramos
15463449 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60743.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Topoisomerase I inhibitor | CAS: 100286-90-6 | C33H39ClN4O6 | 623.15 g/mol
Topoisomerase I inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100286-90-6
Fórmula molecular C33H39ClN4O6
Peso molecular (g/mol) 623.15
Número MDL MFCD01862255
Clave InChI GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Sinónimo irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
Nombre IUPAC hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan hydrochloride
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Índice Merck 14,5091
Información de solubilidad Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml; Sparingly soluble in aqueous buffers; /n
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.14
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Irinotecan hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride