Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16487116 100 mg 100 miligramos
16483117 50 mg 50 miligramos
16431226 200 mg 200 miligramos
16401816 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16562A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H39ClN4O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 623.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.14
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death