Learn More
Sal sódica de carboxilato de irinotecán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| CAS | 1329502-92-2 |
| Fórmula molecular | C33H39N4O7.Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Indolizino[1,2-b]quinoline-7-acetic acid, 2-[([1,4'-bipiperidin]-1'-ylcarbonyl)oxy]-α,12-diethyl-9,11-dihydro-α-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-, sodium salt (1:1), (αS)-, Irinotecan Carboxylate Sodium Salt, (alphaS)-2-[([1,4'-Bipiperidin]-1'-ylcarbonyl)oxy]-alpha,12-diethyl-9,11-dihydro-alpha-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-indolizino[1,2-b]quinoline-7-acetic Acid Sodium Salt, CPT 11 Carboxylic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H40N4O7.Na/c1-3-22-23-16-21(44-32(42)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26(25(19-38)30(37)39)33(43,4-2)31(40)41;/h8-9,16-17,20,38,43H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t33-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CCc1c2CN3C(=O)C(=C(C=C3c2nc4ccc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)cc14)[C@@](O)(CC)C(=O)[O-])CO |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-[12-etil-8-(hidroximetil)-9-oxo-2-(4-piperidin-1-ilpiperidina-1-carbonil)oxi-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-7-il]-2-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 626.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 626.2716 |