Learn More
Sal sódica de carboxilato de irinotecán, Mikromol
Descripción
Sal sódica de carboxilato de irinotecán, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| CAS | 1329502-92-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33H39N4NaO7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (alphaS)-2-[([1,4'-Bipiperidin]-1'-ylcarbonyl)oxy]-alpha,12-diethyl-9,11-dihydro-alpha-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-indolizino[1,2-b]quinoline-7-acetic Acid Sodium Salt, CPT 11 Carboxylic Acid Sodium Salt; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | [Na+].CCc1c2CN3C(=O)C(=C(C=C3c2nc4ccc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)cc14)[C@@](O)(CC)C(=O)[O-])CO |
| Peso molecular (g/mol) | 626.68 |
| Mostrar más |