Learn More
Alambre de iridio, 0,25 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
200 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
200 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391259 200 cm 200 cm
11301269 10 cm 10 cm
11311269 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011432.CA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,11 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium
Color Blanco a amarillo
Aspecto White to pale yellow wire
Densidad 22.65g/cm3 at 20°C
Cantidad 200 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈1,11g/m