Learn More
Alambre de iridio, 0,075 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469940 10 cm 10 cm
11479940 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044714.BS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-88-5 | Molecular Formula: Ir | Molecular Weight: 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium wire
Nombre de nota 0.075mm (0.003 in.) dia.
Cantidad 10 cm
Peso ≈0.099g/m
Formulario Alambre, ≈0,099g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%