Learn More
Solución estándar iridio, para AAS, 1 mg/ml de Ir en 5 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10480471 100 mL 100 ML
11944081 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196041000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium standard solution
Envase Frasco de plástico
CAS 13569-57-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Solución
Fórmula molecular Cl3H6IrO3
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Ir(3+) in 10 to 20% HCl
Color Rosa
Punto de fusión -25.0°C
Punto de ebullición 107.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloroiridio; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 352.612
PubChem CID 6102153
Cantidad 100 mL
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iridium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.