Learn More
Bolo de iridio, 6,0 mm de diámetro x 6,0 mm de longitud, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426595 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15426595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044232.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium slug
Nombre de nota 6.0mm (0.24 in.) dia. x 6.0mm (0.24 in.) length
CAS 7439-88-5
Cantidad 1 Pc.
Peso ≈4.85g/slug
Formulario ≈ 4,85 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ir
Número MDL MFCD00011062
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nombre IUPAC iridio
Peso molecular (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Porcentaje de pureza 99.8%