Learn More
Carga de iridio, 6-7 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436555 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15436555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043859.KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium shot
Nombre de nota 6 to 7mm (0.24 to 0.28 in.)
CAS 7439-88-5
Cantidad 1 Pc.
Peso ≈4.5g/piece
Formulario ≈4,5 g/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ir
Número MDL MFCD00011062
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nombre IUPAC iridio
Peso molecular (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Porcentaje de pureza 99.95%