Learn More
Polvo de iridio, malla - 60, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326428 0.5 g 0.50 g
11306428 2 g 2 g
11316428 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012070.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium powder
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%