Learn More
Solución estándar de plasma de iridio, Ir 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iridium |
| Olor | Characteristic |
| Densidad | Approx. 1g/cm3 |
| Forma física | Líquido |
| Tipo | Analytical Standard |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado | Specpure |