Learn More
Óxido de iridio(IV), Premion™, 99,99 % (base metálica), Ir 84,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11385667 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11385667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043396.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-49-8
Fórmula molecular IrO2
Peso molecular (g/mol) 224.22
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metano
SMILES O=[Ir]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium (IV) oxide
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1479
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.2
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 84.5% min
Olor Odorless
Densidad 11.7 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iridium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium oxide