Learn More
Polvo de óxido de iridio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335139 1 g 1 g
11345139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17849.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de iridio(IV) se utiliza en el recubrimiento de electrodos de ánodo para electrólisis industrial combinado con otros óxidos raros. También se utiliza en microelectrodos para la investigación electrofisiológica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-49-8
Fórmula molecular IrO2
Peso molecular (g/mol) 224.22
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metano
SMILES O=[Ir]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) oxide powder
Cantidad 1 g
Número UN UN1479
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.2
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 11.7
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iridium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iridium oxide