Learn More
Yoduro de iridio(IV), Premion™, 99,95 % (base metálica), Ir 27,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314028 1 g 1 g
11324028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040424.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-45-6
Fórmula molecular I4Ir
Peso molecular (g/mol) 699.84
Número MDL MFCD00049960
Clave InChI UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
Nombre IUPAC tetrayodoiridio
SMILES [I].[I].[I].[I].[Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) iodide
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formula Weight (peso de la fórmula) 699.82
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 27.0% min.