Learn More
Cloruro de iridio(IV), 99,95 % (base metálica), Ir 56,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11386568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386568 0.25 g 0.25 g
11376568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012184.01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-97-5 | Cl4Ir | 334.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-97-5
Fórmula molecular Cl4Ir
Peso molecular (g/mol) 334.017
Número MDL MFCD00016155
Clave InChI CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
Nombre IUPAC tetracloroiridio
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Piezas amorfas vidriosas/polvo
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.01