Learn More
Bromuro de iridio(IV), Premion™, 99,99 % (base metálica), Ir 37,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398288 0.5 g 0.50 g
11308298 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039493.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-64-2
Fórmula molecular Br4Ir
Peso molecular (g/mol) 511.833
Número MDL MFCD00049467
Clave InChI IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
Nombre IUPAC tetrabromoiridio
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) bromide
Punto de fusión (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.84
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Olor Acrid