Learn More
Cloruro de iridio(III) trihidrato, 53-56 % Ir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216590 1 g Frasco de vidrio 1 g
10743391 5 g Frasco de vidrio 5 g
10523294 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10216590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13569-57-8
Fórmula molecular Cl3Ir·3H2O
Peso molecular (g/mol) 352.6
Clave InChI LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
Nombre IUPAC tricloroiridio; trihidrato
SMILES O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) chloride trihydrate
Punto de fusión 763.0°C
Color De negro a verde
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Fórmula lineal IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Índice Merck 14, 5088
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.6
Porcentaje de pureza 53 to 56% Ir
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.3
Densidad 5.3000g/mL