Learn More
Cloruro de iridio(III) hidrato, cristalino negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381648 1 g 1 g
11371648 5 g 5 g
11391648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011030.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14996-61-3
Fórmula molecular Cl3Ir
Peso molecular (g/mol) 298.57
Número MDL MFCD00149750
Clave InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) chloride hydrate
Color Negro
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.56 (Anhydrous)