Learn More
Cloruro de iridio(III), anhidro, 99,99 % (base metálica), Ir 63,9 % mín.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Iridium(III) chloride |
| Punto de fusión | 763°C (decomposition) |
| Color | Marrón a verde |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Green to brown powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metal basis) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.56 |