Learn More
Cloruro de iridio(III), anhidro, Ir 62 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iridium(IV) chloride |
| Punto de fusión | 763°C (decomposition) |
| Color | Negro a Marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metal basis) |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.56 |