Learn More
Bromuro de iridio(III) hidrato, Ir 35,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356618 1 g 1 g
11366618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012212.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171769-74-7 | Br3Ir | 431.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171769-74-7
Fórmula molecular Br3Ir
Peso molecular (g/mol) 431.93
Número MDL MFCD00049466
Clave InChI HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) bromide hydrate
Punto de fusión 100°C (in -3H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC Tribromuro de hidrato de iridio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 35.9% min.