Learn More
2,4-Pentanodionato de iridio(III), Ir 37,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376018 0.25 g 0.25 g
11396018 1 g 1 g
11386018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010514.01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15635-87-7 | C15H21IrO6 | 489.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15635-87-7
Fórmula molecular C15H21IrO6
Peso molecular (g/mol) 489.54
Número MDL MFCD00015353
Clave InChI HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Sinónimo Iridium(III) acetylacetonate
PubChem CID 117590592
SMILES [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 269°C to 271°C
Color Naranja amarillento
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.25 g
Olor Odorless
Información de solubilidad Insoluble in water; soluble in chloroform and benzene; slightly soluble in ethanol and methanol.
Nombre IUPAC iridio;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.5% min.