Learn More
Lámina de iridio, 1,0 mm de grosor, +99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485975 25 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15485975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011525.FF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Iridium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7439-88-5
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈14.2g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ir
Número MDL MFCD00011062
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nombre IUPAC iridio
Peso molecular (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Porcentaje de pureza ≥99.7% (typically)
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.