Learn More
Lámina de iridio, 0,5 mm de grosor, + 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343218 25 x 25 mm 25 mm
1 options
Código de producto. 11343218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036149.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7439-88-5
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈7g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ir
Número MDL MFCD00011062
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nombre IUPAC iridio
Peso molecular (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Porcentaje de pureza ≥99.7% (typically)