Learn More
Lámina de iridio, 0,25 mm de grosor, duro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321259 25 x 25 mm 25 mm
11365859 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011427.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Formato: aprox. 3,5 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈3.5g/25x25mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%