Learn More
Lámina de iridio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311259 25 x 25 mm 25 mm
1 options
Código de producto. 11311259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011426.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium foil
CAS 7439-88-5
Cantidad 25 x 25 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Fórmula molecular Ir
Número MDL MFCD00011062
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nombre IUPAC iridio
Peso molecular (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666