Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
426.00€ - 1608.00€
| CAS | 7439-88-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Ir |
| Peso molecular (g/mol) | 192.22 |
| Número MDL | MFCD00011062 |
| Clave InChI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
| PubChem CID | 23924 |
| ChEBI | CHEBI:49666 |
| Nombre IUPAC | iridium |
| SMILES | [Ir] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15432877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.ME |
500mg |
426.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15412877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.04 |
2g |
1608.00€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| Ir | |
| MFCD00011062 | |
| ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
| CHEBI:49666 | |
| [Ir] |
Especificaciones
| Iridium black | |
| (metals basis) | |
| MFCD00011062 | |
| ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
| [Ir] | |
| 192.22 | |
| CHEBI:49666 |
| 7439-88-5 | |
| Ir | |
| UN3089 | |
| GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
| iridium | |
| 23924 | |
| 99.95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures