Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Iridium black |
| Color | Negro |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |