Learn More
Iridio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10614712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10614712 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10713534 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10614712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198095000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium
Color Gris
Cantidad 500 mg
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formulario Polvo amorfo
Fieser 02,228; 09,257
Índice Merck 15, 5129
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.2
Grado base de trazas de metales
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iridium, powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H228-Sólido inflamable.