Learn More
MedChemExpress iRGD peptide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.79% |
| CAS | 1392278-76-0 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 948.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (52.74 mM) |
| Sinónimo | c(CRGDKGPDC) |