Learn More
Irgarol, TRC
Código de producto. 30136879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136879 10 g 10 g
17948859 250 mg 250 miligramos
17998049 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI76410010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28159-98-0
Fórmula molecular C11 H19 N5 S
Peso molecular (g/mol) 253.37
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-Cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(Methylthio)-4-(tert-butylamino)-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-t-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-[1,3,5]triazine, Cybutrin, Cybutryne, DP 2159, Irgaguard A 2000, Irgaguard D 1071, Irgarol, Irgarol 1051, Irgarol 1071, Microban Additive IA 1, N-Cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Nuocide 1051, SanAlga 1907
Nombre IUPAC 4-N-tert-butil-2-N-ciclopropil-6-metilsulfanil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irgarol 1051
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1361
Porcentaje de pureza >95%