Learn More
Irgarol-d9 (terc-butil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irgarol-d9 |
| CAS | 1189926-01-9 |
| Fórmula molecular | C11 D9 H10 N5 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N'-Cyclopropyl-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N2-Cyclopropyl-N4-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Irgarol-d9, Irgarol-D9 (tert-butyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Nc1nc(NC2CC2)nc(SC)n1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-N-ciclopropil-4-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-6-metilsulfanil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 262.4225 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1926 g/mol |
| Mostrar más |