Learn More
Irgarol 1051 100 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irgarol 1051 |
| CAS | 28159-98-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Irgarol 1051 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H19 N5 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-terc-butil-2-N-ciclopropil-6-metilsulfanil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Mostrar más |