Learn More
Irganox 1310, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328185 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328185 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14373970
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
CAS 20170-32-5
Nombres de analitos o componentes 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C17H26O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid
SMILES CC(C)(C(C=C(CCC(O)=O)C=C1C(C)(C)C)=C1O)C
Peso molecular (g/mol) 278.39